Learn More
8-aza-9-boratriciclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol |
| CAS | 17012-25-8 |
| Fórmula molecular | C12H10BNO |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10BNO/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14-13/h1-8,14-15H |
| SMILES | OB1Nc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxi-5H-benzo[c][1,2]benzazaborinina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0855 |