CAS RN 169471-41-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,3-Dipalmitoil-2-cloropropanediol, TRC
CAS: 169471-41-4 Fórmula molecular: C35 H67 Cl O4 Peso molecular (g/mol): 587.36 Sinónimo: Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl) ester,Hexadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI),1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) dihexadecanoate,1,2-Dipalmitoyl-3-chloropropane Nombre IUPAC: (2-cloro-3-hexadecanoiloxipropilo) hexadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
2
1,3-dipalmitoil-2-cloropropanodiol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.