Learn More
1,3-Dipalmitoil-2-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 17969854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969854 25 mg 25 miligramos
17968124 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17969854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48684025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169471-41-4
Fórmula molecular C35 H67 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 587.36
Sinónimo Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl) ester, Hexadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), 1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) dihexadecanoate, 1,2-Dipalmitoyl-3-chloropropane
Nombre IUPAC (2-cloro-3-hexadecanoiloxipropilo) hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.4728
Porcentaje de pureza >95%