Learn More
1,3-dipalmitoil-2-cloropropanodiol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328436 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328436 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12874200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol
CAS 169471-41-4
Nombres de analitos o componentes 1,3-Dipalmitoyl-2-chloropropanediol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C35 H67 Cl O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Hexadecanoic acid, 1,1'-(2-chloro-1,3-propanediyl) ester, Hexadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), 1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) dihexadecanoate, 1,2-Dipalmitoyl-3-chloropropane
Fórmula InChI InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC hexadecanoato de (2-cloro-3-hexadecanoiloxi-propilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 587.36
Cantidad 1 mL