CAS RN 1691234-24-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3Beta,5Alfa,20S)-3-[[(1,1-Dimetiletil)difenilsilil]oxi]pregn-7-eno-20-carboxaldehído, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3Beta,5Alfa,20S)-3-[[(1,1-Dimetiletil)difenilsilil]oxi]pregn-7-eno-20-carboxaldehído, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3b,5a,20S)-3-[[(1,1-dimetiletil)difenilsilil]oxi]pregn-7-eno-20-carboxaldehído, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.