Learn More
(3Beta,5Alfa,20S)-3-[[(1,1-Dimetiletil)difenilsilil]oxi]pregn-7-eno-20-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,5alpha,20S)-3-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)pregn-7-ene-20-carboxaldehyde |
| CAS | 1691234-24-8 |
| Fórmula molecular | C38H52O2Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H52O2Si/c1-27(26-39)33-19-20-34-32-18-17-28-25-29(21-23-37(28,5)35(32)22-24-38(33,34)6)40-41(36(2,3)4,30-13-9-7-10-14-30)31-15-11-8-12-16-31/h7-16,18,26-29,33-35H,17,19-25H2,1-6H3/t27-,28+,29+,33-,34+,35+,37+,38-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@](CC1)([C@]2([H])C([C@@]3([H])[C@](CC2)([C@@](CC3)([H])[C@H](C)C=O)C)=CC4)[C@]4([H])C[C@H]1O[Si](C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C(C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 568.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 567.38 |