CAS RN 16886-09-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indol, TRC
CAS: 16886-09-2 Fórmula molecular: C11H11N Peso molecular (g/mol): 157.21 Nombre IUPAC: 3-prop-2-enil-1H-indol SMILES: C=CCc1c[nH]c2ccccc12