Learn More
3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indol, TRC
Código de producto. 30421184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421184 50 mg -
30419768 100 mg 100 miligramos
30420705 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP76884350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16886-09-2
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.21
Nombre IUPAC 3-prop-2-enil-1H-indol
SMILES C=CCc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N/c1-2-5-9-8-12-11-7-4-3-6-10(9)11/h2-4,6-8,12H,1,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0891