CAS RN 168835-59-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desmetil Sibutramina, TRC
CAS: 168835-59-4 Fórmula molecular: C16 H24 Cl N Peso molecular (g/mol): 265.82 Sinónimo: Cyclobutanemethanamine, 1-(4-chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)-,1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine,(±)-Desmethylsibutramine,N-Desmethylsibutramine,N-Methyl-N-[1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-yl]amine,N-Monodemethylsibutramine,(1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine Nombre IUPAC: 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutilo]-N,3-dimetilbutan-1-amina SMILES: CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2