Learn More
Desmetil Sibutramina, TRC
Código de producto. 30132916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132916 50 mg 50 miligramos
30008560 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29217150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168835-59-4
Fórmula molecular C16 H24 Cl N
Peso molecular (g/mol) 265.82
Sinónimo Cyclobutanemethanamine, 1-(4-chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)-, 1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine, (±)-Desmethylsibutramine, N-Desmethylsibutramine, N-Methyl-N-[1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-yl]amine, N-Monodemethylsibutramine, (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine
Nombre IUPAC 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutilo]-N,3-dimetilbutan-1-amina
SMILES CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethyl Sibutramine
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1597
Porcentaje de pureza >95%