CAS RN 168834-43-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-Amino-5-cloro-a-(2-ciclopropiletinil)-a-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-amino-5-cloro-alfa-(2-ciclopropiletinil)-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-amino-5-cloro-alfa-(2-ciclopropiletinil)-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.