Learn More
2-amino-5-cloro-alfa-(2-ciclopropiletinil)-alfa-(trifluorometil)bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-chloro-alpha-(2-cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 168834-43-3 |
| Fórmula molecular | C13H11ClF3NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-(2-amino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0481 |