accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSiH3COH3C

CAS RN 16881-77-9

IUPAC Nombre: dimethoxy(methyl)silyl
Sinónimos: dimethoxy(methyl)silyl
Peso molecular (g/mol): 105.19
Fórmula molecular: C3H9O2Si
InChi Key: PKTOVQRKCNPVKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO[Si](C)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados