Learn More
Dimetoxi(metil)silano (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethoxy(methyl)silane |
| CAS | 16881-77-9 |
| Fórmula molecular | C3 H9 O2 Si |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9O2Si/c1-4-6(3)5-2/h1-3H3 |
| SMILES | CO[Si](C)OC |
| Nombre IUPAC | dimetoxi(metil)silicio |
| Peso molecular (g/mol) | 105.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.037 |