CAS RN 16843-24-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-cloro-1-metilquinolinio tetrafluoroborato, TRC
CAS: 16843-24-6 Fórmula molecular: C10H9ClN . BF4 Peso molecular (g/mol): 265.44 Sinónimo: Quinolinium, 2-chloro-1-methyl-, tetrafluoroborate(1-) (1:1),Quinolinium, 2-chloro-1-methyl-, tetrafluoroborate(1-) (8CI,9CI),Borate(1-), tetrafluoro-, 2-chloro-1-methylquinolinium (8CI),1-Methyl-2-chloro-quinolinium tetrafluoroborate,2-Chloro-1-methylquinolinium tetrafluoroborate Nombre IUPAC: 2-cloro-1-metilquinolina-1-io; tetrafluoroborato SMILES: C[n+]1c(Cl)ccc2ccccc12.F[B-](F)(F)F