Learn More
2-cloro-1-metilquinolinio tetrafluoroborato, TRC
Código de producto. 30353591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353591 10 mg 10 miligramos
30352357 50 mg -
30349893 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC60229510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16843-24-6
Fórmula molecular C10H9ClN . BF4
Peso molecular (g/mol) 265.44
Sinónimo Quinolinium, 2-chloro-1-methyl-, tetrafluoroborate(1-) (1:1), Quinolinium, 2-chloro-1-methyl-, tetrafluoroborate(1-) (8CI,9CI), Borate(1-), tetrafluoro-, 2-chloro-1-methylquinolinium (8CI), 1-Methyl-2-chloro-quinolinium tetrafluoroborate, 2-Chloro-1-methylquinolinium tetrafluoroborate
Nombre IUPAC 2-cloro-1-metilquinolina-1-io; tetrafluoroborato
SMILES C[n+]1c(Cl)ccc2ccccc12.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-1-methylquinolinium Tetrafluoroborate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9ClN.BF4/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(12)11;2-1(3,4)5/h2-7H,1H3;/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0453