accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2FFNFF

CAS RN 1682-20-8

IUPAC Nombre: tetrafluoropyridin-4-amine
Sinónimos: tetrafluoropyridin-4-amine
Peso molecular (g/mol): 166.08
Fórmula molecular: C5H2F4N2
InChi Key: PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(F)C(F)=NC(F)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados