Learn More
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480278 5 g 5 g
11470278 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23815.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1682-20-8
Fórmula molecular C5H2F4N2
Peso molecular (g/mol) 166.079
Número MDL MFCD00010855
Clave InChI PLVFNMQHMRRBAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine, 4-aminotetrafluoropyridine, tetrafluoropyridin-4-amine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridinamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-pyridylamine, pubchem2992, acmc-1bzbr, 4-amino-tetrafluoropyridine, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorropyridine, 4-pyridinamine, 2,3,5,6-tetrafluoro
PubChem CID 1270911
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluoropiridina-4amina
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Punto de fusión 84°C to 87°C
Cantidad 5 g
Beilstein 475870
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.08
Porcentaje de pureza 98%