CAS RN 1679330-37-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ AZ Dyrk1B 33
Potent and selective Dyrk1B kinase inhibitor