Learn More
Tocris Bioscience™ AZ Dyrk1B 33
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18730939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18730939 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18730939 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5632/10
Potent and selective Dyrk1B kinase inhibitor
AZ Dyrk1B 33 is a potent and selective ATP-competitive Dyrk1B kinase inhibitor (IC50 = 7 nM); displays distinct cellular effects when compared to DYRK1B knockdown through siRNA. Demonstrates cellular in vitro activity (IC50 = 194 nM). Exhibits better selectivity than AZ 191 (Cat. No 5232); displays no off-target effects against a panel of 124 kinases tested (no kinase was inhibited above 50% at 1 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
CAS 1679330-37-0
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C19H16N4
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.36
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Para uso exclusivo en investigación.