CAS RN 1675248-19-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Impureza de tofacitinib L, TRC
CAS: 1675248-19-7 Fórmula molecular: C16H22N6O2 Peso molecular (g/mol): 330.38 Sinónimo: (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanamide,Tofacitinib Citrate Impurity 05 Nombre IUPAC: 3-[(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)amino]piperidina-1-il]-3-oxopropanamida SMILES: C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC(=O)N