Learn More
Impureza de tofacitinib L, TRC
Código de producto. 30454376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454376 2.5 mg 2.50 miligramo
30450435 10 mg -
30450841 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5280152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1675248-19-7
Fórmula molecular C16H22N6O2
Peso molecular (g/mol) 330.38
Sinónimo (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanamide, Tofacitinib Citrate Impurity 05
Nombre IUPAC 3-[(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-4-il)amino]piperidina-1-il]-3-oxopropanamida
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofacitinib impurity L
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N6O2/c1-10-4-6-22(14(24)7-13(17)23)8-12(10)21(2)16-11-3-5-18-15(11)19-9-20-16/h3,5,9-10,12H,4,6-8H2,1-2H3,(H2,17,23)(H,18,19,20)/t10-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1804