accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH(S)OHONHOO

CAS RN 167393-62-6

IUPAC Nombre: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-6-{[(4-methylphenyl)diphenylmethyl]amino}hexanoic acid
Sinónimos: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-6-{[(4-methylphenyl)diphenylmethyl]amino}hexanoic acid
Peso molecular (g/mol): 624.78
Fórmula molecular: C41H40N2O4
InChi Key: YPTNAIDIXCOZAJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)C(NCCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)