Learn More
Nalfa-Fmoc-Nepsilon-(4-metiltritil)-L-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410429 5 g 5 g
15400429 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63629.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 167393-62-6 | C41H40N2O4 | 624.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167393-62-6
Fórmula molecular C41H40N2O4
Peso molecular (g/mol) 624.78
Número MDL MFCD00237166
Clave InChI YPTNAIDIXCOZAJ-WHUAGQPENA-N
Sinónimo fmoc-lys mtt-oh, fmoc-l-lys mtt-oh, fmoc-n'-methyltrityl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-4-methyltrityl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-diphenyl p-tolyl methyl amino hexanoic acid, fmoc-lys meotrt-oh, fmoc-lysine mtt-oh, fmoc-l-lys mmt-oh, ambotzfaa1135, fmoc-lys ch3trt-oh
PubChem CID 10963195
Nombre IUPAC (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-6-{[(4-methylphenyl)diphenylmethyl]amino}hexanoic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.77
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido