accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NOONHSHN

CAS RN 1672-48-6

IUPAC Nombre: 6-amino-5-nitroso-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-one
Sinónimos: 6-amino-5-nitroso-2-sulfanylidene-1,3-dihydropyrimidin-4-one
Peso molecular (g/mol): 172.16
Fórmula molecular: C4H4N4O2S
InChi Key: UOWCFGBLAMCSFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(N=O)C(=O)NC(=S)N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados