Learn More
6-amino-5-nitroso-2-tiouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil |
| CAS | 1672-48-6 |
| Fórmula molecular | C4H4N4O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-2,3-dihydro-5-nitroso-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 6-Amino-5-nitroso-2-thio-uracil, 4-Amino-6-hydroxy-2-mercapto-5-nitrosopyrimidine, 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil, NSC 229540 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N4O2S/c5-2-1(8-10)3(9)7-4(11)6-2/h(H4,5,6,7,9,11) |
| SMILES | NC1=C(N=O)C(=O)NC(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-nitroso-2-sulfanilideno-1H-pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0055 |