CAS RN 1668-85-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Epi Galanthamine, TRC
CAS: 1668-85-5 Fórmula molecular: C17 H21 N O3 Peso molecular (g/mol): 287.35 Sinónimo: 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aS)-,2-Epigalanthamine (8CI),Epigalanthamine (6CI,7CI),Galanthamine, (3α)-,(4aS,6S,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol,(-)-Epigalanthamine,2-epi-Galanthamine,3-Epigalanthamine,6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, [4aS-(4aα,6α,8aR*)]-,Epigalantamine,SPH 1068,Epi-galantamine SMILES: COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@@H](O)C[C@@H]3Oc1c24