Learn More
Epi Galanthamine, TRC
Código de producto. 30006641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006641 25 mg 25 miligramos
30005063 5 mg 5 miligramos
30004281 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58802525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1668-85-5
Fórmula molecular C17 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 287.35
Sinónimo 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, (4aS,6S,8aS)-, 2-Epigalanthamine (8CI), Epigalanthamine (6CI,7CI), Galanthamine, (3α)-, (4aS,6S,8aS)-4a,5,9,10,11,12-Hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, (-)-Epigalanthamine, 2-epi-Galanthamine, 3-Epigalanthamine, 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-ol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-, [4aS-(4aα,6α,8aR*)]-, Epigalantamine, SPH 1068, Epi-galantamine
SMILES COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
Specifications
Nombre del producto químico o material Epi Galanthamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3/t12-,14+,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1521