CAS RN 166527-00-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Desmetil-3-hidroxiagomelatina, TRC
CAS: 166527-00-0 Fórmula molecular: C14H15NO3 Peso molecular (g/mol): 245.27 Sinónimo: N-[2-(3,7-dihydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide,Agomelatine 7-Desmethyl-3-Hydroxy Impurity Nombre IUPAC: N-(2-(3,7-dihidroxinaftalena-1-il)etil)acetamida SMILES: OC1=CC2=C(CCNC(C)=O)C=C(O)C=C2C=C1