Learn More
7-Desmetil-3-hidroxiagomelatina, TRC
Código de producto. 30351953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351953 25 mg 25 miligramos
30351133 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28215025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166527-00-0
Fórmula molecular C14H15NO3
Peso molecular (g/mol) 245.27
Sinónimo N-[2-(3,7-dihydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, Agomelatine 7-Desmethyl-3-Hydroxy Impurity
Nombre IUPAC N-(2-(3,7-dihidroxinaftalena-1-il)etil)acetamida
SMILES OC1=CC2=C(CCNC(C)=O)C=C(O)C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO3/c1-9(16)15-5-4-11-7-13(18)6-10-2-3-12(17)8-14(10)11/h2-3,6-8,17-18H,4-5H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.11