accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHOHNNOO

CAS RN 16632-21-6

IUPAC Nombre: 6-methyl-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: 6-methyl-5-nitro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol): 171.11
Fórmula molecular: C5H5N3O4
InChi Key: LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados