Learn More
5-Nitro-6-metiluracilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472308 250 mg 250 miligramos
15452308 1 g 1 g
15462308 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55913.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-nitro-6-metiluracilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMF, DMSO, metanol caliente y agua caliente.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16632-21-6
Fórmula molecular C5H5N3O4
Peso molecular (g/mol) 171.11
Número MDL MFCD00051201
Clave InChI LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-6-methyluracil, 6-methyl-5-nitrouracil, 6-methyl-5-nitropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4-dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine, 6-metyl-5-nitrouracil, 6-methyl-5-nitropyrimidine-2,4-diol, uracil, 6-methyl-5-nitro, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl-5-nitro, 4-methyl-5-nitrouracil, 2,4-dihydroxy-6-methyl-5-*nitropyrimidine
PubChem CID 85523
Nombre IUPAC 6-metil-5-nitro-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-6-methyluracil
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in DMF,DMSO,hot methanol and hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.11
Porcentaje de pureza 99%