Learn More
2,4-dihidroxi-6-metil-5-nitropirimidina, TRC
Código de producto. 30370067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370067 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30370067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4532502G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
CAS 16632-21-6
Fórmula molecular C5 H5 N3 O4
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
SMILES Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 6-metil-5-nitropirimidina-2,4-diol
Peso molecular (g/mol) 171.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.028