CAS RN 166095-21-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
BMS-191095, MedChemExpress
MedChemExpress BMS-191095 is an activators of mitochondrial ATP-sensitive potassium (mitoKATP) channels.