Learn More
BMS-191095, MedChemExpress
Código de producto. 16472147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472147 50 mg 50 miligramos
16491399 1 mg 1 miligramo
16446008 10 mg 10 miligramos
16443416 25 mg 25 miligramos
16418627 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16472147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14256
MedChemExpress BMS-191095 is an activators of mitochondrial ATP-sensitive potassium (mitoKATP) channels.
BMS-191095 is an activators of mitochondrial ATP-sensitive potassium (mitoKATP) channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-191095
CAS 166095-21-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClN4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (244.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O1)(C)[C@H](O)[C@@H](N(CC2=NC=CN2)C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1C=CC(C#N)=C4
Peso molecular (g/mol) 408.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.88
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism