CAS RN 1644649-88-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Succinato de 1-[1-[[Bis(4-metoxifenil)fenilmetoxi]metil]-2-[(1-oxohexadecil)amino]etilo], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Succinato de 1-[1-[[Bis(4-metoxifenil)fenilmetoxi]metil]-2-[(1-oxohexadecil)amino]etilo], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Succinato de 1-[1-[[Bis(4-metoxifenil)fenilmetoxi]metil]-2-[(1-oxohexadecil)amino]etilo], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.