Learn More
Succinato de 1-[1-[[Bis(4-metoxifenil)fenilmetoxi]metil]-2-[(1-oxohexadecil)amino]etilo], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[1-[(Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy)methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)amino]ethyl] succinate |
| CAS | 1644649-88-6 |
| Fórmula molecular | C44H61NO8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-[1-[[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)amino]ethyl] succinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H61NO8/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-41(46)45-33-40(53-43(49)32-31-42(47)48)34-52-44(35-20-17-16-18-21-35,36-23-27-38(50-2)28-24-36)37-25-29-39(51-3)30-26-37/h16-18,20-21,23-30,40H,4-15,19,22,31-34H2,1-3H3,(H,45,46)(H,47,48) |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)NCC(COC(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)OC(CCC(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-((1-(bis(4-metoxifenil)(fenil)metoxi)-3-palmitamidopropan-2-il)oxi)-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 731.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 731.44 |