accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOOOFFF

CAS RN 1644-88-8

IUPAC Nombre: 1-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Sinónimos: 1-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Peso molecular (g/mol): 207.11
Fórmula molecular: C7H4F3NO3
InChi Key: YTWBYJAWWKTPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados