Learn More
2-(trifluorometoxi)nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene |
| CAS | 1644-88-8 |
| Fórmula molecular | C7H4F3NO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-nitroanisole, 1-Nitro-2-[(trifluoromethyl)oxy]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)14-6-4-2-1-3-5(6)11(12)13/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1OC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-nitro-2-(trifluorometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 207.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0143 |