CAS RN 1643-26-1
IUPAC Nombre:
3-(2-fluorophenyl)propanoate
Sinónimos:
3-(2-fluorophenyl)propanoate
Peso molecular (g/mol):
167.16
Fórmula molecular:
C9H8FO2
InChi Key:
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]C(=O)CCC1=CC=CC=C1F
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1643-26-1 Fórmula molecular: C9H9FO2 Peso molecular (g/mol): 168.167 Número MDL: MFCD01310820 Clave InChI: GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 2063866 Nombre IUPAC: ácido 3-(2-fluorofenil)propanoico SMILES: C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)F