Learn More
Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467027 10 g 10 g
15457027 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34110.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1643-26-1 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-26-1
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD01310820
Clave InChI GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2063866
Nombre IUPAC ácido 3-(2-fluorofenil)propanoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-2-fluorophenyl propionic acid, 3-2-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-fluoro, 3-2-fluorophenyl proprionic acid, 3-2-fluoro-phenyl-propionic acid, 2-fluorohydrocinnamic acid, acmc-1bz7v, 2'-fluorocinnamide, 2-fluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2-fluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 96%