CAS RN 164265-78-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2'-(2H-Tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenilo]-4-Ácido carboxílico, TRC
CAS: 164265-78-5 Fórmula molecular: C14 H10 N4 O2 Peso molecular (g/mol): 266.25 Sinónimo: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 2'-(2H-tetrazol-5-yl)-,[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 2'-(1H-tetrazol-5-yl)- (9CI),2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid,Valsartanic Acid Nombre IUPAC: Ácido benzoico 4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]ácido benzoico SMILES: OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3