Learn More
2'-(2H-Tetrazol-5-il)-[1,1'-bifenilo]-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30006263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006263 100 mg 100 miligramos
17941775 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT308515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164265-78-5
Fórmula molecular C14 H10 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 266.25
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 2'-(2H-tetrazol-5-yl)-, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 2'-(1H-tetrazol-5-yl)- (9CI), 2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, Valsartanic Acid
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valsartanic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N4O2/c19-14(20)10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)13-15-17-18-16-13/h1-8H,(H,19,20)(H,15,16,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0804
Porcentaje de pureza >95%