CAS RN 1642340-14-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
3,3'-(Propano-1,3-diil)bis(1-(prop-1-en-2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3,3'-(Propano-1,3-diil)bis(1-(prop-1-en-2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.