Learn More
3,3'-(Propano-1,3-diil)bis(1-(prop-1-en-2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-(Propane-1,3-diyl)bis(1-(prop-1-en-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one) |
| CAS | 1642340-14-4 |
| Fórmula molecular | C23H24N4O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,3′-(Propane-1,3-diyl)bis(1-(prop-1-en-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24N4O2/c1-16(2)26-20-12-7-5-10-18(20)24(22(26)28)14-9-15-25-19-11-6-8-13-21(19)27(17(3)4)23(25)29/h5-8,10-13H,1,3,9,14-15H2,2,4H3 |
| SMILES | O=C1N(C(C)=C)C2=C(N1CCCN3C(N(C(C)=C)C4=C3C=CC=C4)=O)C=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 3,3'-(propano-1,3-diil)bis(1-(prop-1-en-2-il)-1,3-dihidro-2H-benzo[d]imidazol-2-ona) |
| Peso molecular (g/mol) | 388.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.19 |