CAS RN 1642300-78-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Eltanexor Z-isomer, MedChemExpress
MedChemExpress Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.