Learn More
Eltanexor Z-isomer, MedChemExpress
Código de producto. 16485747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485747 5 mg 5 miligramos
16483008 10 mg 10 miligramos
16479576 50 mg 50 miligramos
16450649 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100423A
MedChemExpress Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.
Eltanexor Z-isomer (KPT-8602 Z-isomer) is the less active isomer of KPT-8602.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eltanexor Z-isomer
Forma física Solid
CAS 1642300-78-4
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F6N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo KPT-8602 (Z-isomer)
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)/C(C1=CN=CN=C1)=C\N2N=C(C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)N=C2
Peso molecular (g/mol) 428.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.29
Porcentaje de pureza 96.59%