CAS RN 1642187-96-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ TASP 0390325
Potent and selective V1B receptor antagonist; orally bioavailable
2
3