CAS RN 16405-35-9
IUPAC Nombre:
platinum(2+) potassium ethene hydrate trichloride
Sinónimos:
zeise's salt
Peso molecular (g/mol):
386.6
Fórmula molecular:
C2H6Cl3KOPt
InChi Key:
DCEGWIMEFFONKJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[K+].[Pt++].C=C