Learn More
Tricloro(etileno)platinato(II) de potasio monohidrato, Pt 50,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15416585 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15416585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044028.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium trichloro (ethylene)platinate (II) monohydrate
Punto de fusión 220°C (decomposition)
CAS 16405-35-9
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C2H4Cl3KPt·H2O
Fórmula lineal K[PtCl3(C2H4)]·H2O
Número MDL MFCD00150524
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.61 (368.59 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 50.5% min
Sensibilidad Hygroscopic